Principaux documents
ENA405193965
Enamine
5-amino-3,4-dihydro-2H-pyrrole-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.59
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-2,3-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2O2.ClH/c6-4-2-1-3(7-4)5(8)9;/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9);1H
Clé InChI
BOHZWYWYZWFMJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134276
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134276