Principaux documents
ENA402267609
Enamine
4-(propan-2-yloxy)butan-1-amine
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1 247,50 €
2.5 G
2 401,90 €
5 G
3 531,60 €
10 G
5 213,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-132273-100MG
461,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1 247,50 €
2.5 G
2 401,90 €
5 G
3 531,60 €
10 G
5 213,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-132273-100MG
461,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-isopropoxy-1-butanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO/c1-7(2)9-6-4-3-5-8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
Clé InChI
CRGNMXJCFVVNLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132273
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132273