Key Documents
ENA402267033
Enamine
methyl 5-phenylfuran-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Pf
63-64
Iupac Name
methyl 5-phenyl-2-furoate
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-14-12(13)11-8-7-10(15-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
Clé InChI
RQWRCTAAHRAAGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130375
Melting Point
63-64
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130375