Principaux documents
ENA394768136
Enamine
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro MDL:
Pf
100-102
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c1-16-12-6-5-11(9-13(12)17-2)14(10-15)7-3-4-8-14/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
UNNOXLSDQWRFPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130234
Melting Point
100-102
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130234