Principaux documents
ENA394767757
Enamine
2-(oxan-2-yl)ethan-1-amine
100 MG
146,40 €
250 MG
189,30 €
500 MG
272,50 €
1 G
336,20 €
2.5 G
601,40 €
5 G
1 042,10 €
10 G
1 542,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-129332-100MG
146,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
146,40 €
250 MG
189,30 €
500 MG
272,50 €
1 G
336,20 €
2.5 G
601,40 €
5 G
1 042,10 €
10 G
1 542,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-129332-100MG
146,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-2-ylethanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h7H,1-6,8H2
Clé InChI
XHMSRGDEBWJLBE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129332
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129332