Principaux documents
ENA394767149
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)ethan-1-ol
100 MG
111,30 €
250 MG
139,90 €
500 MG
194,50 €
1 G
237,40 €
2.5 G
415,50 €
5 G
713,20 €
10 G
1 308,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-127853-100MG
111,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
111,30 €
250 MG
139,90 €
500 MG
194,50 €
1 G
237,40 €
2.5 G
415,50 €
5 G
713,20 €
10 G
1 308,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-127853-100MG
111,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2
Clé InChI
BAOQAPMRTVBEKF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127853
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127853