Principaux documents
ENA394766989
Enamine
2-bromo-5-(ethylsulfanyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-(ethylthio)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2S/c1-2-13-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
FGATZJGBGNTJDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129128
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129128