Principaux documents
ENA390552717
Enamine
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1 212,40 €
2.5 G
2 333,00 €
5 G
3 428,90 €
10 G
5 063,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-127609-100MG
448,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1 212,40 €
2.5 G
2 333,00 €
5 G
3 428,90 €
10 G
5 063,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-127609-100MG
448,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylamine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-5,8,11H,6-7,12H2,1H3
Clé InChI
UOTBRMOSRTZZGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127609
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127609