ENA390552411
Enamine
2,5-dichloro-3-phenylpyrazine
Réf. du fournisseur: EN300-126953-50MG
384,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-126953-50MG
384,30 €
Pf
58-60
Iupac Name
2,5-dichloro-3-phenylpyrazine
Inchi Code
1S/C10H6Cl2N2/c11-8-6-13-10(12)9(14-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clé InChI
UVHFTHLANSFULO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126953