Principaux documents
ENA390552377
Enamine
N-{2-[1-(methylamino)ethyl]phenyl}propane-1-sulfonamide
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-126880-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.37
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-126880-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-{2-[1-(methylamino)ethyl]phenyl}-1-propanesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H20N2O2S/c1-4-9-17(15,16)14-12-8-6-5-7-11(12)10(2)13-3/h5-8,10,13-14H,4,9H2,1-3H3
Clé InChI
NJUSVIUNIXKBPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126880
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126880