Principaux documents
ENA390552358
Enamine
4,4,4-trifluorobutanimidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.57
Numéro MDL:
Pf
96-100
Iupac Name
4,4,4-trifluorobut-1-ene-1,1-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7F3N2.ClH/c5-4(6,7)2-1-3(8)9;/h1H,2,8-9H2;1H
Clé InChI
CZQSEXUYNPGVSL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126851
Melting Point
96-100
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126851