Principaux documents
ENA390346887
Enamine
6-aminopyridine-2-carboximidamide dihydrochloride
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1 038,20 €
1 G
1 317,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-126163-50MG
341,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1 038,20 €
1 G
1 317,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-126163-50MG
341,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-aminopicolinimidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N4.2ClH/c7-5-3-1-2-4(10-5)6(8)9;;/h1-3H,(H2,7,10)(H3,8,9);2*1H
Clé InChI
OBEYEYNJKKZYAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126163
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126163