Principaux documents
ENA388700511
Enamine
3-(oxane-4-carbonyl)pyridine
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-124547-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-124547-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-pyridinyl(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c13-11(9-3-6-14-7-4-9)10-2-1-5-12-8-10/h1-2,5,8-9H,3-4,6-7H2
Clé InChI
RPDXTMKRWPMHLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124547
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124547