Principaux documents
ENA388699922
Enamine
1-(2,3-dimethylbenzoyl)piperidine-2-carboxylic acid
100 MG
194,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-123281-100MG
194,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
194,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.32
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-123281-100MG
194,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,3-dimethylbenzoyl)-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-10-6-5-7-12(11(10)2)14(17)16-9-4-3-8-13(16)15(18)19/h5-7,13H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,18,19)
Clé InChI
TXVDLQWWBZGVFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123281
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123281