Principaux documents
ENA388699914
Enamine
2-(N-methyl4-methyl-1,3-thiazole-5-amido)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.32
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{methyl[(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H12N2O3S/c1-8-11(19-7-14-8)12(16)15(2)10-6-4-3-5-9(10)13(17)18/h3-7H,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
XDVOQRZJLGDTKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123273
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123273