Principaux documents
ENA388699713
Enamine
tert-butyl N-methyl-N-(2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
100 MG
611,50 €
250 MG
753,20 €
500 MG
1 023,60 €
1 G
1 234,20 €
2.5 G
2 149,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-124332-100MG
611,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
611,50 €
250 MG
753,20 €
500 MG
1 023,60 €
1 G
1 234,20 €
2.5 G
2 149,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-124332-100MG
611,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl methyl(2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-9(2,3)14-8(13)11(6)10(4,5)7-12/h7H,1-6H3
Clé InChI
JUJWZUXFWXFHJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124332
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124332