Key Documents
ENA388192048
Enamine
3,5-dichloro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.04
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dichloro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C8H6Cl2F3NO/c9-5-1-4(14)2-6(10)7(5)15-3-8(11,12)13/h1-2H,3,14H2
Clé InChI
CMFQYFKDPZLFAO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121864
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121864