Principaux documents
ENA388192030
Enamine
methyl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.24
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7NO4S/c1-15-10(14)9-6(4-5-16-9)11-7(12)2-3-8(11)13/h2-5H,1H3
Clé InChI
HPNPTFJOBHCYCJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121810
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121810