Principaux documents
ENA387772533
Enamine
3-fluoro-4-(propane-1-sulfonamido)benzene-1-sulfonyl chloride
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1 122,70 €
2.5 G
2 158,80 €
5 G
3 171,50 €
10 G
4 682,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-119443-100MG
418,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1 122,70 €
2.5 G
2 158,80 €
5 G
3 171,50 €
10 G
4 682,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.77
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-119443-100MG
418,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-4-[(propylsulfonyl)amino]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClFNO4S2/c1-2-5-17(13,14)12-9-4-3-7(6-8(9)11)18(10,15)16/h3-4,6,12H,2,5H2,1H3
Clé InChI
PDAYRUGUBIZLGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119443
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119443