Key Documents
ENA379364315
Enamine
1-(3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-carbonyl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-ylcarbonyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c16-14(15-8-3-4-9-15)13-12-6-2-1-5-11(12)7-10-17-13/h1-2,5-6,13H,3-4,7-10H2
Clé InChI
KECQQKZGBMJNNQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118586
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118586