Principaux documents
ENA379363721
Enamine
methyl 3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7IN2O2/c1-14-9(13)6-2-3-12-7(10)5-11-8(12)4-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
HSKJTLBZTWHLIR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100637
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100637