Principaux documents
ENA379363570
Enamine
{2-[(piperidine-1-sulfonyl)methyl]phenyl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.84
Numéro MDL:
Iupac Name
{2-[(1-piperidinylsulfonyl)methyl]phenyl}methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20N2O2S.ClH/c14-10-12-6-2-3-7-13(12)11-18(16,17)15-8-4-1-5-9-15;/h2-3,6-7H,1,4-5,8-11,14H2;1H
Clé InChI
AFPUQGAHMGGHTE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117968
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117968