ENA375228231
Enamine
2,2-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Réf. du fournisseur: EN300-116388-100MG
376,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-116388-100MG
376,50 €
Iupac Name
2,2-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-12(2)8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(12)13/h3-6,11H,7-8,13H2,1-2H3
Clé InChI
BXNUTDVMNFQGLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116388