Principaux documents
ENA375227367
Enamine
(1R)-1-(6-methylpyridin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.12
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R)-1-(6-methyl-2-pyridinyl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.2ClH/c1-6-4-3-5-8(10-6)7(2)9;;/h3-5,7H,9H2,1-2H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
Clé InChI
ADHLSEZFNCMZFN-XCUBXKJBSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114658
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114658