Principaux documents
ENA372574090
Enamine
1-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-6(10)7-8(2,3)9(7,4)5/h7H,1-5H3
Clé InChI
FDQDDHZRPQVKAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
94
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114450