Principaux documents
ENA372573943
Enamine
2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(2Z)-2-cyano-3-ethoxy-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-2-10-4-5(3-7)6(8)9/h4H,2H2,1H3,(H,8,9)/b5-4-
Clé InChI
AVAQZFUVMGMHSC-PLNGDYQASA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113997
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113997