Principaux documents
ENA372573919
Enamine
5-bromo-2-chloropyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.52
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2O2S/c6-3-1-4(12(8,10)11)5(7)9-2-3/h1-2H,(H2,8,10,11)
Clé InChI
VCJIBCGLYQFTIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113898
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113898