Principaux documents
ENA372573691
Enamine
methyl 3-(prop-2-enamido)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(acryloylamino)propanoate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-3-6(9)8-5-4-7(10)11-2/h3H,1,4-5H2,2H3,(H,8,9)
Clé InChI
BLHVTCUBXYZCDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112931
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112931