Principaux documents
ENA372572493
Enamine
tert-butyl N-(3,6-dichloropyridin-2-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.12
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3,6-dichloro-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-8-6(11)4-5-7(12)13-8/h4-5H,1-3H3,(H,13,14,15)
Clé InChI
PLYJEMRLEXWZLX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110330
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110330