Principaux documents
ENA371464642
Enamine
4-(oxiran-2-yl)benzonitrile
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1 187,70 €
5 G
1 733,70 €
10 G
2 550,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-40071-100MG
207,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1 187,70 €
5 G
1 733,70 €
10 G
2 550,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-40071-100MG
207,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
34-35
Iupac Name
4-(2-oxiranyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-6-11-9/h1-4,9H,6H2
Clé InChI
WLNIRLBZLAAEAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40071
Melting Point
34-35