Principaux documents
ENA371464538
Enamine
2-(2,6-dimethylphenyl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,6-dimethylphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)6-7-11/h3-5H,6-7,11H2,1-2H3
Clé InChI
NVXJQKFBPRPHND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111094
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111094