Principaux documents
ENA371463440
Enamine
tert-butyl N-{1-[4-(aminomethyl)phenyl]ethyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.34
Numéro MDL:
Pf
79-80
Iupac Name
tert-butyl 1-[4-(aminomethyl)phenyl]ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H22N2O2/c1-10(16-13(17)18-14(2,3)4)12-7-5-11(9-15)6-8-12/h5-8,10H,9,15H2,1-4H3,(H,16,17)
Clé InChI
BLDKWHXLDRAEJG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109298
Melting Point
79-80
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109298