Principaux documents
ENA370563184
Enamine
[4-methyl-2-(2-methylpropoxy)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.29
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-isobutoxy-4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-9(2)8-14-12-6-10(3)4-5-11(12)7-13/h4-6,9H,7-8,13H2,1-3H3
Clé InChI
ACRXMLIEPUCSQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105303
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105303