Principaux documents
ENA370562874
Enamine
{3-methyl-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c1-6-9-10-8-3-2-7(5-12)4-11(6)8/h7,12H,2-5H2,1H3
Clé InChI
UDYCPDPVMWJYTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106077
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106077