Principaux documents
ENA369383016
Enamine
5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C5H7NO2S/c1-5(2)3(7)6-4(8)9-5/h1-2H3,(H,6,7,8)
Clé InChI
UWXNEBLQDNYFMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102646
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102646