Key Documents
ENA369382599
Enamine
5-bromo-4-methylthiophene-2-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.14
Numéro MDL:
Pf
142-143
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-2-thiophenesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H6BrNO2S2/c1-3-2-4(10-5(3)6)11(7,8)9/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
Clé InChI
DHBGCIHMCCBTPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102665
Melting Point
142-143
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102665