Principaux documents
ENA369381758
Enamine
3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Inchi Code
1S/C9H11NS/c1-7-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
Clé InChI
OFUZAVQYAIEYET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100869
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100869