Key Documents
ENA360887071
Enamine
3-butoxy-2,2-dimethylcyclobutan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Iupac Name
3-butoxy-2,2-dimethylcyclobutanone
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-12-9-7-8(11)10(9,2)3/h9H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
KMPAHCHXLPFRLX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97534
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97534