ENA346974702
Enamine
1-[3-(2-chloroethyl)-4-hydroxyphenyl]ethan-1-one
Réf. du fournisseur: EN300-95369-100MG
380,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-95369-100MG
380,40 €
Iupac Name
1-[3-(2-chloroethyl)-4-hydroxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-7(12)8-2-3-10(13)9(6-8)4-5-11/h2-3,6,13H,4-5H2,1H3
Clé InChI
HNOCBJJXTMURPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95369