Principaux documents
ENA341296927
Enamine
N'-(prop-2-en-1-yl)(dodecylsulfanyl)methanimidamide hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.42
Iupac Name
dodecyl N'-[(E)-2-propenyl]imidothiocarbamate hydrobromide
Inchi Code
1S/C16H32N2S.BrH/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-19-16(17)18-14-4-2;/h4H,2-3,5-15H2,1H3,(H2,17,18);1H
Clé InChI
FRLFEUMNAIGZBX-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95036
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95036