Principaux documents
ENA341296458
Enamine
4-chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.56
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2O2/c7-3-1-12(2-6(8,9)10)11-4(3)5(13)14/h1H,2H2,(H,13,14)
Clé InChI
XNUPYEQBUFJBPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92473
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92473