ENA341296286
Enamine
ethyl 2-[4-(2-aminoethyl)phenoxy]acetate hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-93101-100MG
448,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-93101-100MG
448,00 €
Iupac Name
ethyl [4-(2-aminoethyl)phenoxy]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO3.ClH/c1-2-15-12(14)9-16-11-5-3-10(4-6-11)7-8-13;/h3-6H,2,7-9,13H2,1H3;1H
Clé InChI
XHDMUDYVEIUPRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93101