Principaux documents
ENA341295730
Enamine
3-methyl-2-propylpiperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.72
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-2-propylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-3-5-9-8(2)6-4-7-10-9;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
BQSTUNATIQVBOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93058
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93058