Principaux documents
ENA341295490
Enamine
2-bromo-4-formyl-6-methoxyphenyl acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-formyl-6-methoxyphenyl acetate
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-6(13)15-10-8(11)3-7(5-12)4-9(10)14-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
SXSITNPVULYEFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92278
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92278