ENA341295272
Enamine
4-[5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzonitrile
Réf. du fournisseur: EN300-91835-100MG
376,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-91835-100MG
376,50 €
Iupac Name
4-[5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H6ClN3O/c11-5-9-13-14-10(15-9)8-3-1-7(6-12)2-4-8/h1-4H,5H2
Clé InChI
WUDWBGBKZHKMBJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91835