Principaux documents
ENA341293018
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(4-bromo-2-methylphenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.09
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 4-bromo-2-methylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H9BrF3NO2/c1-6-4-7(11)2-3-8(6)15-9(16)17-5-10(12,13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
SEQJAMWBBYRUQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88430
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88430