Principaux documents
ENA341290665
Enamine
2-chloro-N-[(2-nitrophenyl)methyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.63
Numéro MDL:
Pf
92.5-94.5
Iupac Name
2-chloro-N-(2-nitrobenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3/c10-5-9(13)11-6-7-3-1-2-4-8(7)12(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
Clé InChI
NNYYDXQBQQLMSH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48503
Melting Point
92.5-94.5
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48503