Key Documents
ENA336956150
Enamine
3-[2-amino-1-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.29
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[2-amino-1-(1-pyrrolidinyl)ethyl]phenol
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c13-9-12(14-6-1-2-7-14)10-4-3-5-11(15)8-10/h3-5,8,12,15H,1-2,6-7,9,13H2
Clé InChI
NKWGAFYJJLFWOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85111