ENA336956111
Enamine
4-chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Réf. du fournisseur: EN300-85035-100MG
199,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-85035-100MG
199,70 €
Iupac Name
4-chloro-6,8-dimethyl-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H9ClN2/c1-7-3-8(2)12-10(4-7)11(13)9(5-14)6-15-12/h3-4,6H,1-2H3
Clé InChI
FTZUDIXIHZJVPM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85035