Documents
ENA336955945
Enamine
N,1-dihydroxynaphthalene-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.2
Numéro MDL:
Iupac Name
N,1-dihydroxy-2-naphthamide
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(14)12-15/h1-6,13,15H,(H,12,14)
Clé InChI
IVIFHBRWCULHPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84674
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84674